Läs mer
N,N-dimetylacetamid, 99+%, för spektroskopi
Produktkod. 10762591 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mL
1 L
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
250ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10762591 250 mL Glasflaska 250ml
10012220 1 L Glasflaska 1 L
10522934 2.5 L Glasflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 10762591 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 167782500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    640.00 SEK
    618.71 SEK / 250ml
    Save 21.29 SEK
    3% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 127-19-5 | C4H9NO | 87,12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
För UV/VIS-spektroskopi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 127-19-5
Molekylformel C4H9NO
Molekylvikt (g/mol) 87.12
MDL-nummer MFCD00008686
InChI-nyckel FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethylacetamide, dmac, acetamide, n,n-dimethyl, acetdimethylamide, dimethyl acetamide, n,n-dimethyl acetamide, dimethylamide acetate, n,n-dimethylethanamide, dimethylacetone amide, acetyldimethylamine
PubChem CID 31374
ChEBI CHEBI:84254
IUPAC-namn N,N-dimetylacetamid
LEDER CN(C)C(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N, N-Dimethylacetamide
Smältpunkt -20,0 °C
Abs. 0,01 max vid 360 nm, 0,03 max vid 320 nm, 0,05 max vid 310 nm, 0,15 max vid 290 nm, 0,3 max vid 280 nm, 1 max vid 270 nm
CAS Min % 99.0
CAS Max % 100.0
Densitet 0.9370g/mL, 0.937
Kvantitet 250 mL
Flampunkt 70 °C
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Vätska
Brytningsindex 1,4370 till 1,4390
Rester efter avdunstning 0,0005% max.
Analysprocentintervall 99+%
Linjär formel CH3CON(CH3)2
Viskositet 1,02 mPa (20 °C)
Vatten 0,05% max.
Beilstein 04, 59
Fieser 01,270; 02,144; 04,165
Merck Index 15, 3248
Kokpunkt 164,0 °C till 166,0 °C
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig. Andra lösligheter: lösliga i aceton, dietyleter, bensen, kloroform, etanol och toluen
Formel vikt 87.12
Procent renhet ≥99%
Kvalitet Spektroskopi
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.