Läs mer
N,N-dimetylacetamid, vattenlös, 99,8 %, förpackat under argon i återförslutningsbara ChemSeal™ flaskor
Beskrivning
N,N-dimetylacetamid används som ett polärt lösningsmedel i organisk syntes såväl som i reaktioner som involverar starka baser som natriumhydroxid. Det används också som lösningsmedel för fibrer som polyakrylnitril, spandex, som hjälpämne i läkemedel, dvs. vumon, busulfex och i limindustrin. Det finner tillämpning som reaktionsmedium vid tillverkning av läkemedel, jordbrukskemikalier, färgämnen och mjukgörare. Det används ofta i polymerindustrin på grund av dess höga lösningsförmåga för polymerer med hög molekylvikt och syntetiska hartser. Det spelar en viktig roll som katalysator i olika reaktioner, dvs. cyklisering, halogenering, cynidering, alkylering och dehydrering och ökar utbytet av huvudprodukter. Andra användningsområden är som extraktionsmedel för olja och gaser, i färgborttagningsmedel, vid framställning av fotoresist-borttagningsmedel och som boosterlösningsmedel i beläggningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N, N-Dimethylacetamide, anhydrous |
| Smältpunkt | °C till 20 °C |
| Densitet | 0.94 g/mL |
| Kokpunkt | 165 °C till 166 °C |
| Flampunkt | 70 °C (158 °F) |
| Analysprocentintervall | 99.8% |
| Brytningsindex | 1.4385 |
| Kvantitet | 4 x 100 mL |
| Beilstein | 1737614 |
| Löslighetsinformation | Blandbar med vatten, bensen, alkohol, aceton, eter, ester och ketoner. |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.