Läs mer
N,N-dimetylacetamid, vattenlös, 99,8 %, förpackat under argon i återförslutningsbara ChemSeal™ flaskor
Produktkod. 15454915
Change view
Kvantitet:
100 mL
1 L
4 x 100 mL
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15454915 100 mL 100ml
15444915 4 x 100 mL 100ml
15464915 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15454915 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044913.AE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    940.00 SEK
    761.65 SEK / 100ml
    Save 178.35 SEK
    18% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 127-19-5 | C4H9NO | 87,12 g/mol
N,N-dimetylacetamid används som ett polärt lösningsmedel i organisk syntes såväl som i reaktioner som involverar starka baser som natriumhydroxid. Det används också som lösningsmedel för fibrer som polyakrylnitril, spandex, som hjälpämne i läkemedel, dvs. vumon, busulfex och i limindustrin. Det finner tillämpning som reaktionsmedium vid tillverkning av läkemedel, jordbrukskemikalier, färgämnen och mjukgörare. Det används ofta i polymerindustrin på grund av dess höga lösningsförmåga för polymerer med hög molekylvikt och syntetiska hartser. Det spelar en viktig roll som katalysator i olika reaktioner, dvs. cyklisering, halogenering, cynidering, alkylering och dehydrering och ökar utbytet av huvudprodukter. Andra användningsområden är som extraktionsmedel för olja och gaser, i färgborttagningsmedel, vid framställning av fotoresist-borttagningsmedel och som boosterlösningsmedel i beläggningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 127-19-5
Molekylformel C4H9NO
Molekylvikt (g/mol) 87.12
MDL-nummer MFCD00008686
InChI-nyckel FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethylacetamide, dmac, acetamide, n,n-dimethyl, acetdimethylamide, dimethyl acetamide, n,n-dimethyl acetamide, dimethylamide acetate, n,n-dimethylethanamide, dimethylacetone amide, acetyldimethylamine
PubChem CID 31374
ChEBI CHEBI:84254
IUPAC-namn N,N-dimetylacetamid
LEDER CN(C)C(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N, N-Dimethylacetamide, anhydrous
Smältpunkt °C till 20 °C
Densitet 0.94 g/mL
Kokpunkt 165 °C till 166 °C
Flampunkt 70 °C (158 °F)
Analysprocentintervall 99.8%
Brytningsindex 1.4385
Kvantitet 100 mL
Beilstein 1737614
Löslighetsinformation Blandbar med vatten, bensen, alkohol, aceton, eter, ester och ketoner.
Formel vikt 87.12
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • N,N-Dimethylacetamide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H360D-Kan skada det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: N,N-Dimethylacetamide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.