Läs mer
N,N-dimetylacetamid, BAKER ANALYZED™ , J.T. Baker™
Produktkod. 15578654 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15578654 1 L 1 L
1 options
Produktkod. 15578654 Leverantör JT Baker Leverantörsnummer 9755.1000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
För headspace gaskromatografi
Specifikationer
CAS 127-19-5
Aciditet Max. 0,0005 meq/g
Kvantitet 1 L
Rester efter avdunstning Max. 0,0005 %
Analysprocentintervall min. 99,9 %
Molekylformel C4H9NO
MDL-nummer MFCD00008686
UN-nummer 2810
Vatten Max. 0,05 %
Synonym Acetic acid dimethylamide , Dimethyl Acetamide
InChI-nyckel FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
LEDER CN(C)C(C)=O
IUPAC-namn N,N-dimetylacetamid
Molekylvikt (g/mol) 87.12
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1LT N,N-DIMETHYLACETAMIDE BAKER ANALYZED GC-HS Reagent
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H360D-Kan skada det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: N,N-Dimethylacetamide