Läs mer
N,N-dimetylacetamid, BAKER ANALYZED™ Reagens, J.T. Baker™
Produktkod. 15508784 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
Förpackning:
Smal mun bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15508784 500 mL Smal mun bärnstensfärgad glasflaska 500ml
1 options
Produktkod. 15508784 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer J37207
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Högkvalitativa kemikalier för laboratorie- och specialiserad industriell användning
Kemiska identifierare
CAS 127-19-5
Molekylformel C4H9NO
Molekylvikt (g/mol) 87.12
MDL-nummer MFCD00008686
InChI-nyckel FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethylacetamide, dmac, acetamide, n,n-dimethyl, acetdimethylamide, dimethyl acetamide, n,n-dimethyl acetamide, dimethylamide acetate, n,n-dimethylethanamide, dimethylacetone amide, acetyldimethylamine
PubChem CID 31374
ChEBI CHEBI:84254
IUPAC-namn N,N-dimetylacetamid
LEDER CN(C)C(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N-Dimethylacetamide
Kvantitet 500 mL
Flampunkt 70.00°C
Förpackning Smal mun bärnstensfärgad glasflaska
Densitet 1L = 0.94kg
Formel vikt 87.12
Kvalitet BAGARE ANALYZED™ Reagens
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • N,N-Dimethylacetamide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H360D-Kan skada det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: N,N-Dimethylacetamide