Läs mer
N,N-dimetylacetamid-d{9}, 99 % (isotopisk)
Produktkod. 11340528
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11340528 5 g 5g
11350528 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11340528 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 043854.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-10-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
CAS: 116057-81-9 | C4H9NO | 87,12 g/mol
N,N-dimetylacetamid-d{9} är ett vanligt lösningsmedel som används vid NMR-spektroskopi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampulerad under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 116057-81-9
Molekylformel C4H9NO
Molekylvikt (g/mol) 87.12
MDL-nummer MFCD00066061
InChI-nyckel FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-dimethylacetamide-d9, n,n-bis ∼2∼h_3_ methyl ∼2∼h_3_ acetamide, an,n-dimethylacetamide-d9, n,n-dimethylacetamide-d9, 99 atom % d, n,n-bis 2 h? methyl 2 h? acetamide, n,n-di 2 h? methyl 2 h? acetamide
PubChem CID 22789542
LEDER CN(C)C(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N-Dimethylacetamide-d9
Fysisk form Vätska
Färg Färglös
Namnnotering Isotop
Densitet 1.035 g/mL
Flampunkt 70 °C (158 °F)
Förpackning Ampull
Brytningsindex 1.438
Kvantitet 5 g
Smältpunkt -20 °C
Kokpunkt 165 °C
Linjär formel CD3CON(CD3)2
Löslighetsinformation Blandbar med vatten.
IUPAC-namn N,N-dimetylacetamid
Formel vikt 96.19
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.