Läs mer
N,N-Dimethylacetamide-d9, for NMR, 99+ atom% D, Thermo Scientific™
Produktkod. 16388216 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
1 mL; Ampoule
Produktkod.
16388216 1 mL; Ampoule
1 options
Produktkod. 16388216 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 278820010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N-Dimethylacetamide-d9
Densitet 1.0300 g/mL, 1.03
Flampunkt 70°C
Kvantitet 1 mL
CAS 16727-10-9
Smältpunkt -20.0°C
Kokpunkt 165.0°C
Molekylformel C4H9NO
Löslighetsinformation Solubility aq. soln.: soluble.
InChI-nyckel FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
LEDER CN(C)C(C)=O
IUPAC-namn N,N-dimethylacetamide
Molekylvikt (g/mol) 87.12
Formel vikt 96.18
Kvalitet NMR