Läs mer
N,N-dimetylacetamid dimetylacetal, tech. 90%, stab.
Produktkod. 11311367
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11311367 25 g 25g
11301367 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11311367 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L01642.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
CAS: 18871-66-4 | C6H15NO2 | 133,191 g/mol
N,N-dimetylacetamiddimetylacetal används som ett reagens för syntes av amider, diacylaminer och heterocykler, en kolinförande synton vid framställning av pyrimido[1,2-a][1,3,5]triazin-6-oner. Det används som mellanliggande i byggsten.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
N,N-dimetylacetamiddimetylacetal används som ett reagens för syntes av amider, diacylaminer och heterocykler, en kolinförande synton vid framställning av pyrimido[1,2-a][1,3,5]triazin-6-oner. Det används som mellanliggande i byggsten.
Löslighet Hydrolyserar i
vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvara vid 2-8 °C. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, Syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 18871-66-4
Molekylformel C6H15NO2
Molekylvikt (g/mol) 133.191
MDL-nummer MFCD00008476
InChI-nyckel FBZVZUSVGKOWHG-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-dimethylacetamide dimethyl acetal, 1,1-dimethoxy-n,n-dimethylethylamine, 1,1-dimethoxyethyl dimethylamine, 1,1-dimethoxyethyl dimethyl amine, 1,1-dimethoxy-ethyl-dimethyl-amine, ethanamine, 1,1-dimethoxy-n,n-dimethyl, dimethylacetamide dimethylacetal, dimethylacetamide dimethyl acetal, n,n-dimethylacetamide dimethyl acetal, stabilized with methanol, zlchem 332
PubChem CID 87835
IUPAC-namn 1,1-dimetoxi-N,N-dimetyletanamin
LEDER CC(N(C)C)(OC)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N-Dimethylacetamide dimethyl acetal
Namnnotering stabiliserat med 5 till 10 % metanol
Densitet 0.911
Kokpunkt 118 °C till 120 °C
Flampunkt 8 °C (46 °F)
Brytningsindex 1.412
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 1420865
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Hydrolyserar i vatten.
Formel vikt 133.19
Procent renhet 90%
Kvalitet Teknisk
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.