Läs mer
N,N-Dimethylacetamide, GC-Headspace tested, ≥99.9%, Honeywell Riedel-de Haën™
Produktkod. 15605560
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet unitSize
15605560 1 L 1 L
1 options
Produktkod. 15605560 Leverantör Honeywell-Chromasolv Leverantörsnummer 449011L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CHROMASOLV™, GC-Headspace tested,≥99.9%
Honeywell Chromasolv™ GC-headspace solvents:
  • developed particularly for the identification and quantification of residual solvents in pharmaceuticals using GC-headspace methods described in monographs from the United States Pharmacopeia (USP) or the European Pharmacopoeia (Ph. Eur.) and following the International Conference on Harmonization of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use (ICH) guidelines
  • very pure solvents with extremely low concentrations of the defined residual solvents
  • state-of-the art production and application tests
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N-Dimethylacetamide
CAS 127-19-5
Densitet 0.937g/mL at 25°C
Kvantitet 1 L
Explosionsgräns 1.8%, 100°F, 11.5%, 160°F
Flampunkt 70°C (158°F)
Tändpunkt 914°F
Molekylformel C4H9NO
Linjär formel CH3CON(CH3)2
Ångtryck 4 mmHg (38°C), 2 mmHg (25°C)
MDL-nummer MFCD00008686
UN-nummer NA1993
Beilstein 1737614
Synonym dimethylacetamide, dmac, acetamide, n,n-dimethyl, acetdimethylamide, dimethyl acetamide, n,n-dimethyl acetamide, dimethylamide acetate, n,n-dimethylethanamide, dimethylacetone amide, acetyldimethylamine
InChI-nyckel FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
LEDER CN(C)C(C)=O
IUPAC-namn N,N-dimethylacetamide
Molekylvikt (g/mol) 87.12
PubChem CID 31374
ChEBI CHEBI:84254
Formel vikt 87.12g/mol
Procent renhet ≥99.9% (GC)
Kvalitet CHROMASOLV
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • N,N-Dimethylacetamide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H360D-Kan skada det ofödda barnet.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: N,N-dimethylacetamide