Läs mer
N,N-Dimethylacetamide, MilliporeSigma™
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | N,N-Dimethylacetamide |
| pH | 4 (at 200g/L 20°C) |
| Smältpunkt | -20°C |
| CAS | 127-19-5 |
| Färg | Colorless |
| Densitet | 0.94g/cm3 at 20°C |
| Kvantitet | 1 L |
| Flampunkt | 64°C (147.2°F) |
| Tändpunkt | 400°C (752°F) |
| Odör | Amine-like |
| Show More |