Läs mer
N,N-Dimethylacetamide, Puriss. p.a., ≥99.5% (GC), Honeywell Riedel-de Haen™
Produktkod. 16625853
:
50 L
Produktkod. 16625853
Brand: Honeywell Riedel-de Haën 3884050L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N-Dimethylacetamide
CAS 127-19-5
CAS Max % 1
Smältpunkt -20°C
Färg Färglös till gul
Densitet 0.94 g/cm3 (20°C)
pH 4
Kokpunkt 164°C to 166°C (1013 hPa)
Flampunkt 64°C
Molekylformel C4H9NO
Linjär formel CH3CON(CH3)2
MDL-nummer MFCD00008686
Kvantitet 50 L
Beilstein 1737614
InChI-nyckel FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
LEDER CN(C)C(C)=O
IUPAC-namn N,N-dimetylacetamid
Molekylvikt (g/mol) 87.12
Kvalitet ACS Grade Plus