Läs mer
N,N-dimetylakrylamid, 98%, stick. med 100 ppm 4-metoxyf enol
Produktkod. 11384548
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11384548 50 g 50g
11394548 250 g 250g
11304558 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11384548 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 042405.18
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 2680-03-7 | C5H9NO | 99,13 g/mol
N,N-dimetylakrylamid är en användbar monomer för syntetiska fibrer och plaster. Det används också vid syntes av fotokänsliga polymerer och sampolymerer genom att ympa polysiloxan på sidokedjan av DMA genom homopolymerisation eller ympning av cellulosa för att bilda cellulosapolymerer och sampolymerisation av metylmetakrylat med DMA eller sampolymerisation av DMA med styren och butadien.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2680-03-7
Molekylformel C5H9NO
Molekylvikt (g/mol) 99.13
MDL-nummer MFCD00008626
InChI-nyckel YLGYACDQVQQZSW-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-dimethylacrylamide, 2-propenamide, n,n-dimethyl, acrylamide, n,n-dimethyl, acylamide, n,n-dimethyl, n,n-dimethyl-acrylamide, n,n-dimethyl-2-propenamide, dimethylamid kyseliny akrylove, nn-dimethylacrylamide, unii-as46jk7q6i, propenamide, n,n-dimethyl
PubChem CID 17587
IUPAC-namn N,N-dimetylprop-2-enamid
LEDER CN(C)C(=O)C=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N-Dimethylacrylamide
Namnnotering Stabilized with 100ppm 4-methoxyphenol
Färg Färglös
Densitet 0.962 g/mL
Kokpunkt 82°C to 84°C (21 mmHg)
Flampunkt 71°C (161°F)
Linjär formel H2C=CHCON(CH3)2
Brytningsindex 1.473
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN2810
Beilstein 1742219
Känslighet Light sensitive
Löslighetsinformation Slightly soluble in water (1.000g/L at 20°C).
Formel vikt 99.13
Procent renhet 99.5%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.