Läs mer
N,N-dimetylakrylamid, 98%, stick. med 100 ppm 4-metoxyf enol
Beskrivning
N,N-dimetylakrylamid är en användbar monomer för syntetiska fibrer och plaster. Det används också vid syntes av fotokänsliga polymerer och sampolymerer genom att ympa polysiloxan på sidokedjan av DMA genom homopolymerisation eller ympning av cellulosa för att bilda cellulosapolymerer och sampolymerisation av metylmetakrylat med DMA eller sampolymerisation av DMA med styren och butadien.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,N-Dimethylacrylamide |
| Namnnotering | Stabiliserat med 100 ppm 4-metoxyfenol |
| Färg | Färglös |
| Densitet | 0.962 g/mL |
| Kokpunkt | 82 °C till 84 °C (21 mmHg) |
| Flampunkt | 71 °C (161 °F) |
| Linjär formel | H2C=CHCON(CH3)2 |
| Brytningsindex | 1.473 |
| Kvantitet | 250 g |
| UN-nummer | UN2810 |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.