Läs mer
N,N-dimetylakrylamid, 99 %, stabiliserat med 500 ppm MEHQ
Produktkod. 11379671 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11379671 100 mL Glasflaska 100ml
11915481 500 mL Glasflaska 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11379671 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 432021000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    890.00 SEK
    779.65 SEK / 100ml
    Save 110.35 SEK
    12% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
CAS: 2680-03-7 | C5H9NO | 99,13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2680-03-7
Molekylformel C5H9NO
Molekylvikt (g/mol) 99.13
InChI-nyckel YLGYACDQVQQZSW-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-dimethylacrylamide, 2-propenamide, n,n-dimethyl, acrylamide, n,n-dimethyl, acylamide, n,n-dimethyl, n,n-dimethyl-acrylamide, n,n-dimethyl-2-propenamide, dimethylamid kyseliny akrylove, nn-dimethylacrylamide, unii-as46jk7q6i, propenamide, n,n-dimethyl
PubChem CID 17587
IUPAC-namn N,N-dimetylprop-2-enamid
LEDER CN(C)C(=O)C=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N, N-Dimethylacrylamide
Namnnotering Stabiliserad
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Färg Färglös
Densitet 0.9620g/mL, 0.962
Kokpunkt 80,0 °C (20,0 mmHg)
Flampunkt 70 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1,4720 till 1,4740 (20 °C, 589 nm)
Kvantitet 100 mL
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: lätt löslig.
Stabilisator 500 ppm (ungefär)
Formel vikt 99.13
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • N,N-Dimethylacrylamide, stabilized with 500 ppm MEHQ
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.