Läs mer
N,N-dimetylakrylamid, TRC
Produktkod. 30371869
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30371869 1 g
1 options
Produktkod. 30371869 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4711381G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N-Dimethylacrylamide
CAS 2680-03-7
Molekylformel C5H9NO
Kvantitet 1 g
Synonym N,N-Dimethyl-2-propenamide, DMAA, DMAC, N,N-Dimethylpropenamide, NSC 32613, NSC 35191
InChI formel InChI=1S/C5H9NO/c1-4-5(7)6(2)3/h4H,1H2,2-3H3
LEDER CN(C)C(=O)C=C
Molekylvikt (g/mol) 99.13
Formel vikt 99.0684