Läs mer
N,N-Dimethylalanine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,N-Dimethylalanine Hydrochloride |
| CAS | 16708-13-7 |
| Molekylformel | C5 H11 N O2 . H Cl |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H11NO2.ClH/c1-4(5(7)8)6(2)3;/h4H,1-3H3,(H,7,8);1H |
| LEDER | Cl.CC(N(C)C)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-(dimethylamino)propanoic acid;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 153.607 |
| Formel vikt | 153.056 |