Läs mer
N,N-dimetylallylamin, 98 %
Produktkod. 10371341 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10371341 25 g Glasflaska 25g
10272622 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10371341 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 407980250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
CAS: 2155-94-4 | C5H11N | 85,15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2155-94-4
Molekylformel C5H11N
Molekylvikt (g/mol) 85.15
MDL-nummer MFCD00038234
InChI-nyckel GBCKRQRXNXQQPW-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-dimethylallylamine, allyldimethylamine, dimethylallylamine, 2-propen-1-amine, n,n-dimethyl, 1-dimethylamino-2-propene, n-allyl-n,n-dimethylamine, n-allyldimethylamine, dimethyl prop-2-en-1-yl amine, allylamine, n,n-dimethyl, ch2=chch2n ch3 2
PubChem CID 75082
IUPAC-namn N,N-dimetylprop-2-en-1-amin
LEDER CN(C)CC=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N, N-Dimethylallylamine
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Färglös till gul
Densitet 0.7410g/mL, 0.741
Kokpunkt 62 °C
Flampunkt 8 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH2CHCH2N(CH3)2
Brytningsindex 1,4000 till 1,402
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig
Formel vikt 85.15
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.