missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N,N-Dimethylallylamine, Sigma-Aldrich™

Produktkod. 15810301
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mL
Förpackningsstorlek:
25ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15810301 25 mL 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Produktkod. 15810301 Leverantör Sigma-Aldrich Leverantörsnummer 8181970025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications

For synthesis

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

CAS 2155-94-4
Densitet 0.730 g/cm3 at 20°C
Molekylformel CH2=CHCH2N(CH3)2
MDL-nummer MFCD00038234
Kvantitet 25 mL
Synonym N,N-Dimethylallylamine, N-Allyldimethylamine, N,N-Dimethylallylamine
Molekylvikt (g/mol) 85.15
Kvalitet Research
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.