missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N,N-Dimethylamidino Urea, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,N-Dimethylamidino Urea |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/2C4H10N4O/c2*1-8(2)3(5)7-4(6)9/h2*1-2H3,(H4,5,6,7,9) |
| Formel vikt | 130.09 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?