Läs mer
N,N-Dimethylaminoethanol Phosphate (~70%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,N-Dimethylaminoethanol Phosphate |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H12NO4P/c1-5(2)3-4-9-10(6,7)8/h3-4H2,1-2H3,(H2,6,7,8) |
| Formel vikt | 169.0504 |