Läs mer
N,N-dimetylanilin-2,3,4,5,6-d5, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,N-Dimethylaniline-D5 (phenyl-D5) |
| CAS | 87385-38-4 |
| Molekylformel | C8 D5 H6 N |
| Kvantitet | 0.5 g |
| Synonym | Benzen-d5-amine, N,N-dimethyl- (9 CI), N,N-Dimethylaniline-2,3,4,5,6-d5, N,N-Dimethylbenzen-d5-amine, N,N-Dimethyl-2,3,4,5,6-pentadeuterioaniline, N,N-Dimethylaniline-D5 (phenyl-D5), N,N-Dimethylaniline-d5 |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H11N/c1-9(2)8-6-4-3-5-7-8/h3-7 H,1-2H3/i3D,4 D,5 D,6 D,7 D |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(N(C)C)c([2 H])c1[2 H] |
| IUPAC-namn | 2,3,4,5,6-pentadeuterio-N,N-dimetylanilin |
| Molekylvikt (g/mol) | 126.21 |
| Formel vikt | 126,121 g/mol |
| Visa mer |