Läs mer
N,N-dimetylanilin, 99 %
Produktkod. 10356600 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
1 L
2.5 L
10 L
Förpackning:
Glasflaska
Metall trumma
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
2.5 L
5ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10356600 5 mL Glasflaska 5ml
10336650 1 L Glasflaska 1 L
10580571 2.5 L Glasflaska 2.5 L
10125633 10 L Metall trumma 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10356600 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 115920050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 121-69-7 | C8H11N | 121,18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 121-69-7
Molekylformel C8H11N
Molekylvikt (g/mol) 121.18
MDL-nummer MFCD00008304
InChI-nyckel JLTDJTHDQAWBAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethylaniline, dimethylphenylamine, n,n-dimethylbenzenamine, benzenamine, n,n-dimethyl, dimethylamino benzene, n,n-dimethylphenylamine, n,n-dimethylbenzeneamine, dimethylaminobenzene, dwumetyloanilina, n,n-dimethylamino benzene
PubChem CID 949
ChEBI CHEBI:16269
IUPAC-namn N,N-dimetylanilin
LEDER CN(C)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N, N-Dimethylaniline
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 1.5°C to 2.5°C
Färg Gult
Densitet 0.9500g/mL, 0.95
Kokpunkt 193.0°C to 194.0°C
Flampunkt 63°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H5N(CH3)2
Brytningsindex 1.5570 to 1.5590
Kvantitet 5 mL
Fieser 01,274; 02,147
Merck Index 15, 3256
Löslighetsinformation Solubility in water: 1g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in alcohol, ether, chloroform, acet, carbon tetrachloride
Formel vikt 121.18
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • N,N-Dimethylaniline
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • Cancerogenitet Kategorija 2
Faroangivelser
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.