Läs mer
N,N-dimetylanilin, 99 %
Beskrivning
N,N-dimetylanilin fungerar som en prekursor till triarylmetanfärgämnen som kristallviolett och malakitgrönt. Det används också i syntesen av vanillin, metylviolett och Michlers keton. Vidare används det som härdare för plasthartser och som syrafångare vid tillverkning av halvsyntetiska penicilliner och cefalosporiner. Utöver detta används det som en promotor vid härdning av polyester- och vinylesterhartser.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
N,N-dimetylanilin fungerar som en prekursor till triarylmetanfärgämnen som kristallviolett och malakitgrönt. Det används också i syntesen av vanillin, metylviolett och Michlers ′keton. Vidare används det som härdare för plasthartser och som syrafångare vid tillverkning av halvsyntetiska penicilliner och cefalosporiner. Utöver detta används det som en promotor vid härdning av polyester- och vinylesterhartser.
Löslighet
Blandbar med vatten, etanol, eter, aceton, kloroform, bensen och alkali.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel, Starka syror, syraklorider, syraanhydrider, klorformater och halogener.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,N-Dimethylaniline |
| Smältpunkt | 2°C |
| Densitet | 0.956 |
| pH | 7.4 |
| Kokpunkt | 193°C |
| Flampunkt | 62°C (143°F) |
| Analysprocentintervall | 99% |
| Odör | Characteristic |
| Brytningsindex | 1.558 |
| Kvantitet | 100 mL |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- N,N-Dimethylaniline
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
- Cancerogenitet Kategorija 2
- H301-Giftigt vid förtäring.
- H311-Giftigt vid hudkontakt.
- H331-Giftigt vid inandning.
- H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
- H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- MIXTURE LIST-Contain: N,N-Dimethylaniline
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.