Läs mer
N,N-Dimethylaniline, 99%
Produktkod. 11493894
Change view
Kvantitet:
10,000 mL
100 mL
2500 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
10000ml
100ml
2500ml
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11493894 2500 mL 2500ml
11488770 100 mL 100ml
11483894 500 mL 500ml
11403904 10,000 mL 10000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11493894 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11916.0F
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 121-69-7 | C8H11N | 121.18 g/mol
N,N-dimetylanilin fungerar som en prekursor till triarylmetanfärgämnen som kristallviolett och malakitgrönt. Det används också i syntesen av vanillin, metylviolett och Michlers keton. Vidare används det som härdare för plasthartser och som syrafångare vid tillverkning av halvsyntetiska penicilliner och cefalosporiner. Utöver detta används det som en promotor vid härdning av polyester- och vinylesterhartser.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
N,N-dimetylanilin fungerar som en prekursor till triarylmetanfärgämnen som kristallviolett och malakitgrönt. Det används också i syntesen av vanillin, metylviolett och Michlers ′keton. Vidare används det som härdare för plasthartser och som syrafångare vid tillverkning av halvsyntetiska penicilliner och cefalosporiner. Utöver detta används det som en promotor vid härdning av polyester- och vinylesterhartser.
Löslighet
Blandbar med vatten, etanol, eter, aceton, kloroform, bensen och alkali.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel, Starka syror, syraklorider, syraanhydrider, klorformater och halogener.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 121-69-7
Molekylformel C8H11N
Molekylvikt (g/mol) 121.18
MDL-nummer MFCD00008304
InChI-nyckel JLTDJTHDQAWBAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethylaniline, dimethylphenylamine, n,n-dimethylbenzenamine, benzenamine, n,n-dimethyl, dimethylamino benzene, n,n-dimethylphenylamine, n,n-dimethylbenzeneamine, dimethylaminobenzene, dwumetyloanilina, n,n-dimethylamino benzene
PubChem CID 949
ChEBI CHEBI:16269
IUPAC-namn N,N-dimetylanilin
LEDER CN(C)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N-Dimethylaniline
Smältpunkt 2°C
Densitet 0.956
pH 7.4
Kokpunkt 193°C
Flampunkt 62°C (143°F)
Analysprocentintervall 99%
Odör Characteristic
Brytningsindex 1.558
Kvantitet 2500 mL
UN-nummer UN2253
Beilstein 507140
Merck Index 14,3234
Löslighetsinformation Miscible with water,ethanol,ether,acetone,chloroform,benzene and alkaline.
Formel vikt 121.18
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • N,N-Dimethylaniline
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
  • Cancerogenitet Kategorija 2
Hazard Statement
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Precautionary Statement
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: N,N-Dimethylaniline
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.