missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N,N-Dimethylaniline-d11, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,N-Dimethylaniline-d11 |
| CAS | 85785-00-8 |
| Molekylformel | C8 D11 N |
| Kvantitet | 0.25 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H11N/c1-9(2)8-6-4-3-5-7-8/h3-7 H,1-2H3/i1D3,2D3,3 D,4 D,5 D,6 D,7 D |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(N(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H])c([2 H])c1[2 H] |
| IUPAC-namn | 2,3,4,5,6-pentadeuterio-N,N-bis(trideuteriomethyl)aniline |
| Molekylvikt (g/mol) | 132.25 |
| Formel vikt | 132.1582 g/mol |
| Procent renhet | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?