missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N,N-Dimethylaniline-d3 (N-methyl-d3), CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,N-Dimethylaniline-D3 (N-methyl-D3) |
| CAS | 88889-00-3 |
| Molekylformel | C8 D3 H8 N |
| Kvantitet | 0.25 g |
| Synonym | Benzenamine, N-methyl-N-(methyl-d3)- (9 CI, ACI), N-Methyl-N-(methyl-d3)benzenamine (ACI), N-Methyl-N-(methyl-d3)aniline, N,N-Dimethylaniline-d3 (N-methyl-d3), N,N-Dimethylaniline-D3 (N-methyl-D3) |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H11N/c1-9(2)8-6-4-3-5-7-8/h3-7 H,1-2H3/i1D3 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])N(C)c1ccccc1 |
| IUPAC-namn | N-methyl-N-(trideuteriomethyl)aniline |
| Molekylvikt (g/mol) | 124.198 |
| Formel vikt | 124.108 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?