Läs mer
N,N-Dimethylaniline-d6, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,N-Dimethylaniline-d6 |
| CAS | 4019-61-8 |
| Molekylformel | C8 D6 H5 N |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Benzenamine, N,N-di(methyl-d3)- (9CI, ACI), Aniline, N,N-di(methyl-d3)- (7CI, 8CI), N,N-Di(methyl-d3)benzenamine (ACI), N,N-Bis(trideuteriomethyl)aniline, N,N-Dimethyl-d6-aniline, N,N-Dimethylaniline-d6, N,N-Dimethylaniline-d6, N,N-Dimethylaniline-D6 (N,N-dimethyl-D6), N,N-Di(methyl-d3)aniline |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11N/c1-9(2)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,1-2H3/i1D3,2D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])N(c1ccccc1)C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | N,N-bis(trideuteriomethyl)aniline |
| Molekylvikt (g/mol) | 127.217 |
| Formel vikt | 127.127 |