Läs mer
N,N-dimetylanilin, TRC
Produktkod. 30372663
Change view
Kvantitet:
50 mL
250 mL
500 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30372663 50 mL
30372269 500 mL
30376386 250 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30372663 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD46410050ML
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 121-69-7
Molekylformel C8 H11 N
Molekylvikt (g/mol) 121.18
Synonym Aniline, N,N-dimethyl- (8CI), N,N-Dimethylbenzenamine, (Dimethylamino)benzene, Accelerator NL 63-100, DMA, Dimethylaniline, Dimethylphenylamine, EP 210, N,N-Dimethylaminobenzene, N,N-Dimethylaniline, N,N-Dimethylphenylamine, NL 63-10P, NSC 7195, Versneller NL 63/10
IUPAC-namn N,N-dimetylanilin
LEDER CN(C)c1ccccc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N-Dimethylaniline
Kvantitet 50 mL
InChI formel InChI=1S/C8H11N/c1-9(2)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,1-2H3
Formel vikt 121.0891