Läs mer
N,N-dimetylbensamid, 98+%
Produktkod. 11493038
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11493038 25 g 25g
11403048 100 g 100g
11413048 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11493038 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18766.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 611-74-5 | C9H11NO | 149,19 g/mol
Reagens för deoxygenering av sekundära alkoholer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden Reagens för deoxygenering av sekundära alkoholer
.
Löslighet Lösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 611-74-5
Molekylformel C9H11NO
Molekylvikt (g/mol) 149.19
MDL-nummer MFCD00008320
InChI-nyckel IMNDHOCGZLYMRO-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethylbenzamide, benzamide, n,n-dimethyl, nn-dimethylbenzamide, dimethylbenzmide, n,n-dmethylbenzamde, dmbz, n,n-dimethyl benzamide, n,n-dimethyl-benzamide, acmc-209mps, benzamide,n,n-dimethyl
PubChem CID 11916
IUPAC-namn N,N-dimetylbensamid
LEDER CN(C)C(=O)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N, N-Dimethylbenzamide
Smältpunkt 42°C to 45°C
Kokpunkt 132°C to 133°C (15 mm)
Flampunkt >110°C (230°F)
Analysprocentintervall 0.98
Kvantitet 25 g
Beilstein 774955
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 149.19
Procent renhet ≥98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • N,N-Dimethylbenzamide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: N,N-Dimethylbenzamide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.