Läs mer
N,N-Dimethylbenzeneethanamine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,N-Dimethylphenethylamine (hydrochloride) |
| Kvantitet | 50 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15N.ClH/c1-11(2)9-8-10-6-4-3-5-7-10;/h3-7H,8-9H2,1-2H3;1H |
| Formel vikt | 185.0971 |