Läs mer
N,N-dimetylbenseneethanamin hydroklorid, TRC
Produktkod. 30387646
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30387646 10 g
30374908 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30387646 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD46132510G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10275-21-5
Molekylformel C10 H15 N . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 185.6937
Synonym N,N-DMPEA
IUPAC-namn N,N-dimetyl-2-fenylethanamin; hydroklorid
LEDER Cl.CN(C)CCc1ccccc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N-Dimethylphenethylamine (hydrochloride)
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C10H15N.ClH/c1-11(2)9-8-10-6-4-3-5-7-10;/h3-7H,8-9H2,1-2H3;1H
Formel vikt 185.0971