missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N,N-Dimethylbenzhydrylamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,N-Dimethylbenzhydrylamine |
| CAS | 5336-72-1 |
| Molekylformel | C15 H17 N |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | N,N-Dimethyl-α-phenylbenzenemethanamine, 1,1-Diphenyltrimethylamine, NSC 363 |
| InChI formel | InChI=1S/C15H17N/c1-16(2)15(13-9-5-3-6-10-13)14-11-7-4-8-12-14/h3-12,15H,1-2H3 |
| LEDER | CN(C)C(c1ccccc1)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | N,N-dimethyl-1,1-diphenyl-methanamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 211.3 |
| Formel vikt | 211.1361 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?