Läs mer
N,N-dimetylbensylamin (bensyldimetylamin), TRC
Produktkod. 30336111
Change view
Kvantitet:
50 mL
Produktkod. Kvantitet
30336111 50 mL
1 options
Produktkod. 30336111 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB27620050ML
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N-Dimethylbenzylamine(Benzyldimethylamine)
CAS 103-83-3
Molekylformel C9H13N
Kvantitet 50 mL
Synonym N,N-Dimethylbenzenemethanamine, 4-[(Dimethylamino)methyl]styrene, Actiron NX 91, Ancamine BDMA, Araldite Accelerator 062, Araldite DY 062, BDMA, Benzyl-N,N-dimethylamine, DY 062, DY 62, Dabco BDMA, Desmorapid DB, Dimethylbenzylamine, Kaolizer 20, N,N-Dimethyl-N-benzylamine, N,N-Dimethylbenzenemethanamine, N-(Phenylmethyl)dimethylamine, N-Benzyl-N,N-dimethylamine, N-Benzyldimethylamine, NSC 5342, Sumicure BD, Y 27, [(Dimethylamino)methyl]benzene
InChI formel InChI=1S/C9H13N/c1-10(2)8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,8H2,1-2H3
LEDER CN(C)Cc1ccccc1
IUPAC-namn N,N-dimetyl-1-fenylmetamin
Molekylvikt (g/mol) 135.21
Formel vikt 135.1048