Läs mer
N,N-dimetylbutyramid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11317495
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11317495 5 g 5g
11327495 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11317495 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L05556.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 760-79-2 | C6H13NO | 115.176 g/mol
N,N-dimetylbutyramid, används som en organisk mellanprodukt, farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
N,N-dimetylbutyramid, används som en organisk mellanprodukt, farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet Mycket löslig i vatten (110 g/L
) (25 C).°
Noter
Stabil vid normala temperaturer och tryck. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 760-79-2
Molekylformel C6H13NO
Molekylvikt (g/mol) 115.176
MDL-nummer MFCD00015222
InChI-nyckel VIJUZNJJLALGNJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-dimethylbutyramide, butanamide, n,n-dimethyl, n,n-dimethyl-n-butyramide, nn-dimethylbutyramide, butyramide, n,n-dimethyl, butanamide,n-dimethyl, butanamide,n,n-dimethyl, butanoic acid dimethylamide, nn-dimethylbutyramide, pract., wln: 3vn1&1
PubChem CID 12973
IUPAC-namn N,N-dimetylbutanamid
LEDER CCCC(=O)N(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N-Dimethylbutyramide
Kokpunkt 80°C to 82°C (15 mmHg)
Brytningsindex 1.4425
Kvantitet 5 g
Beilstein 1742172
Löslighetsinformation Very Soluble in water (110g/L) (25°C).
Formel vikt 115.17
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.