Läs mer
N,N-dimetylcyklohexylamin, 98+%
Produktkod. 11363566
Change view
Kvantitet:
25 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11363566 100 mL 100ml
11353566 25 mL 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11363566 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L14521.AE
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 98-94-2 | C8H17N | 127,231 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 98-94-2
Molekylformel C8H17N
Molekylvikt (g/mol) 127.231
MDL-nummer MFCD00003844
InChI-nyckel SVYKKECYCPFKGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-dimethylcyclohexylamine, cyclohexyldimethylamine, dimethylcyclohexylamine, n-cyclohexyldimethylamine, polycat 8, cyclohexanamine, n,n-dimethyl, dimethylamino cyclohexane, n,n-dimethylaminocyclohexane, n,n-dimethyl-n-cyclohexylamine, cyclohexylamine, n,n-dimethyl
PubChem CID 7415
ChEBI CHEBI:59022
IUPAC-namn N,N-dimetylcyklohexanamin
LEDER CN(C)C1CCCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N-Dimethylcyclohexylamine
Smältpunkt -60 °C
Densitet 0.849
Kokpunkt 160 °C till 161 °C
Flampunkt 39 °C (102 °F)
Brytningsindex 1.454
Kvantitet 100 mL
UN-nummer UN2264
Beilstein 1919922
Formel vikt 127.23
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.