Läs mer
N,N-dimetylcyklohexylamin, 99 %
Produktkod. 10508512 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plast trumma
Förpackningsstorlek:
2.5kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10508512 500 g Glasflaska 500g
10095403 2.5 kg Plast trumma 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10508512 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 408255000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
CAS: 98-94-2 | C8H17N | 127,23 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 98-94-2
Molekylformel C8H17N
Molekylvikt (g/mol) 127.23
MDL-nummer MFCD00003844
InChI-nyckel SVYKKECYCPFKGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-dimethylcyclohexylamine, cyclohexyldimethylamine, dimethylcyclohexylamine, n-cyclohexyldimethylamine, polycat 8, cyclohexanamine, n,n-dimethyl, dimethylamino cyclohexane, n,n-dimethylaminocyclohexane, n,n-dimethyl-n-cyclohexylamine, cyclohexylamine, n,n-dimethyl
PubChem CID 7415
ChEBI CHEBI:59022
IUPAC-namn N,N-dimetylcyklohexanamin
LEDER CN(C)C1CCCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N, N-Dimethylcyclohexylamine
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -60,0 °C
Densitet 0.8400g/mL, 0.84
Kokpunkt 160,0 °C
Flampunkt 37 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1,4525 till 1,4545
Kvantitet 500 g
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 13 g/L (20 °C)
Viskositet 1,16 mPa (25 °C)
Formel vikt 127.23
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • N,N-Dimethylcyclohexylamine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.