Läs mer
N,N-dimetyldekanamid, 98 %
Produktkod. 11322686
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11322686 25 g 25g
11312686 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11322686 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L08731.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-12-2026
CAS: 14433-76-2 | C12H25NO | 199,338 g/mol
N,N-dimetyldekanamid används i läkemedel, jordbrukskemikalier, veterinärmedicinska läkemedel och mellanprodukter för organisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
N,N-dimetyldekanamid används i läkemedel, jordbrukskemikalier, veterinärmedicinska läkemedel och intermediärer för organisk syntes.
Löslighet Ej blandbar eller
svår att blanda med vatten.
Anteckningar
Förvara svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14433-76-2
Molekylformel C12H25NO
Molekylvikt (g/mol) 199.338
MDL-nummer MFCD00043725
InChI-nyckel HNXNKTMIVROLTK-UHFFFAOYSA-N
Synonym decanamide, n,n-dimethyl, n,n-dimethylcapramide, n,n-dimethylcapylamide, n,n-dimethyldecanoamide, unii-o29y6x2jez, n,n-dimethyldecan-1-amide, nn-dimethyldecanamide, n,n-dimethyl decanamide, o29y6x2jez, dimethyl capramide
PubChem CID 26690
IUPAC-namn N,N-dimetyldekanamid
LEDER CCCCCCCCCC(=O)N(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N-Dimethyldecanamide
Kokpunkt 110 °C till 111 °C (0,5 mmHg)
Brytningsindex 1.454
Kvantitet 25 g
Beilstein 1906042
Löslighetsinformation Inte blandbar eller svår att blanda med vatten.
Formel vikt 199.34
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.