Läs mer
N,N-Dimethyldecylamine, TRC
Produktkod. 30386686
Change view
Kvantitet:
25 mL
Produktkod. Kvantitet
30386686 25 mL
1 options
Produktkod. 30386686 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD47230025ML
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N-Dimethyldecylamine
CAS 1120-24-7
Molekylformel C12H27N
Kvantitet 25 mL
Synonym N,N-Dimethyl-1-decanamine,, N,N-Dimethyl-decylamine, 1-Dimethylaminodecane, ADMA 10, Armeen DM 10D, Decyldimethylamine, Dimethyldecylamine, Farmin DM 1098, Farmin DM 10P, N,N-Dimethyl-N-decylamine, N,N-Dimethyldecylamine, N-Decyl-N,N-dimethylamine, NSC 24529
InChI formel InChI=1S/C12H27N/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13(2)3/h4-12H2,1-3H3
LEDER CN(CCCCCCCCCC)C
IUPAC-namn N,N-dimethyldecan-1-amine
Molekylvikt (g/mol) 185.35
Formel vikt 185.2143