Läs mer
N,N-Dimethyldodecylamine, 90+%
Produktkod. 11471157
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11471157 50 g 50g
11481157 250 g 250g
11461157 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11471157 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24145.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 112-18-5 | C14H31N | 213.409 g/mol
N,N-dimetyldodecylamin används som ett lockmedel under syntesen av Au(core) -Pd(skal) bimetalliska nanopartiklar i toluen. Det används vid syntes av N-alkyl-N,N-dimetyl-1-ammonio-2-hydroxi-3-propansulfonat. Används även vid framställning av nytt bis-kvartärt ammoniumsalt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
N,N-dimetyldodecylamin används som ett täckmedel under syntesen av Au(core) -Pd(skal) bimetalliska nanopartiklar i toluen. Det används vid syntes av N-alkyl-N,N-dimetyl-1-ammonio-2-hydroxi-3-propansulfonat. Används även vid framställning av nytt bis-kvartärt ammoniumsalt.
Löslighet Något löslig i
vatten.
Anteckningar
Air& fuktkänslig. Material att undvika är koppar, oxidationsmedel, starka syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 112-18-5
Molekylformel C14H31N
Molekylvikt (g/mol) 213.409
MDL-nummer MFCD00008970
InChI-nyckel YWFWDNVOPHGWMX-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-dimethyldodecylamine, lauryldimethylamine, dodecyldimethylamine, antioxidant dda, dimethyl lauramine, n,n-dimethyl-n-dodecylamine, 1-dodecanamine, n,n-dimethyl, n,n-dimethyllaurylamine, dda antioxidant, barlene 125
PubChem CID 8168
IUPAC-namn N,N-dimetyldodekan-1-amin
LEDER CCCCCCCCCCCCN(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N-Dimethyldodecylamine
Smältpunkt -20°C
Densitet 0.787
Kokpunkt 110°C to 112°C (3 mmHg)
Flampunkt 118°C (244°F)
Brytningsindex 1.4375
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN2735
Känslighet Air and moisture sensitive
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 213.41
Procent renhet ≥90%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.