Läs mer
N,N-dimetyldodecylamin, 95 %, praktiskt. Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-117478 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
Produktkod. 10209500
Brand: Thermo Scientific Acros 408292500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 112-18-5 | C14H31N | 213.41 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 112-18-5
Molekylformel C14H31N
Molekylvikt (g/mol) 213.41
MDL-nummer MFCD00008970
InChI-nyckel YWFWDNVOPHGWMX-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-dimethyldodecylamine, lauryldimethylamine, dodecyldimethylamine, antioxidant dda, dimethyl lauramine, n,n-dimethyl-n-dodecylamine, 1-dodecanamine, n,n-dimethyl, n,n-dimethyllaurylamine, dda antioxidant, barlene 125
PubChem CID 8168
IUPAC-namn N,N-dimetyldodekan-1-amin
LEDER CCCCCCCCCCCCN(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N, N-Dimethyldodecylamine
Namnnotering pract., 95%
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -20.0°C
Densitet 0.7870g/mL, 0.787
Kokpunkt 271.0°C
Flampunkt 118°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94% min. (Dodecyl) (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3(CH2)11N(CH3)2
Brytningsindex 1.4365 to 1.4385
Kvantitet 250 g
Löslighetsinformation Solubility in water: negligible
Viskositet 1.8 mPa.s (100°C)
Formel vikt 213.41
Procent renhet 95%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • N,N-Dimethyldodecylamine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.