Läs mer
N,N-dimetyldodecylamin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dimethyldodecylamine |
| CAS | 112-18-5 |
| Molekylformel | C14 H31 N |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | Dimethyldodecylamine |
| InChI formel | InChI=1S/C14H31N/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(2)3/h4-14H2,1-3H3 |
| LEDER | CCCCCCCCCCCCN(C)C |
| IUPAC-namn | N,N-dimetyldodekan-1-amin |
| Molekylvikt (g/mol) | 213.4 |
| Formel vikt | 213.2457 |