Läs mer
N,N'-dimetyletanedimin, TRC
Produktkod. 30373204
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30373204 100 g
1 options
Produktkod. 30373204 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD472780100G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N'-Dimethylethanediamine
CAS 110-70-3
Molekylformel C4 H12 N2
Kvantitet 100 g
Synonym N,N′-Dimethylethylenediamine
InChI formel InChI=1S/C4H12N2/c1-5-3-4-6-2/h5-6H,3-4H2,1-2H3
LEDER CNCCNC
IUPAC-namn N,N'-dimetyletan-1,2-diamin
Molekylvikt (g/mol) 88.15
Formel vikt 88.1