Läs mer
N,N-dimetyletanediamin, TRC
Produktkod. 30388723
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30388723 10 g
1 options
Produktkod. 30388723 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD47277010G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N-Dimethylethanediamine
CAS 108-00-9
Molekylformel C4H12N2
Kvantitet 10 g
Synonym N1,N1-Dimethyl-1,2-ethanediamine, (2-Aminoethyl)dimethylamine, 1-Amino-2-(dimethylamino)ethane, 2-(Dimethylamino)ethanamine, 2-(Dimethylamino)ethylamine, 2-(N,N-Dimethylamino)ethanamine, 2-(N,N-Dimethylamino)ethylamine, 2-Dimethylamino-1-ethanamine, 2-Dimethylamino-1-ethylamine, Dimethylaminoethylamine, N,N-Dimethyl-1,2-diaminoethane, N,N-Dimethyl-1,2-ethanediamine, N,N-Dimethyl-1,2-ethylenediamine, N,N-Dimethylethylenediamine, N,N-Methyl-1,2-ethanediamine, N-(2-Aminoethyl)-N,N-dimethylamine, N-(2-Dimethylaminoethyl)amine, N1,N1-Dimethylethane-1,2-diamine, NSC 24506, unsym-Dimethylethylenediamine, β-(Dimethylamino)ethylamine
InChI formel InChI=1S/C4H12N2/c1-6(2)4-3-5/h3-5H2,1-2H3
LEDER CN(C)CCN
Molekylvikt (g/mol) 88.15
Formel vikt 88.1