Läs mer
N,N-dimetyletanediamin, TRC
Produktkod. 30374613
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30374613 1 g
1 options
Produktkod. 30374613 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4727701G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N-Dimethylethanediamine
CAS 108-00-9
Molekylformel C4H12N2
Kvantitet 1 g
Synonym N1,N1-Dimethyl-1,2-ethanediamine, (2-Aminoethyl)dimethylamine, 1-Amino-2-(dimethylamino)ethane, 2-(Dimethylamino)ethanamine, 2-(Dimethylamino)ethylamine, 2-(N,N-Dimethylamino)ethanamine, 2-(N,N-Dimethylamino)ethylamine, 2-Dimethylamino-1-ethanamine, 2-Dimethylamino-1-ethylamine, Dimethylaminoethylamine, N,N-Dimethyl-1,2-diaminoethane, N,N-Dimethyl-1,2-ethanediamine, N,N-Dimethyl-1,2-ethylenediamine, N,N-Dimethylethylenediamine, N,N-Methyl-1,2-ethanediamine, N-(2-Aminoethyl)-N,N-dimethylamine, N-(2-Dimethylaminoethyl)amine, N1,N1-Dimethylethane-1,2-diamine, NSC 24506, unsym-Dimethylethylenediamine, β-(Dimethylamino)ethylamine
InChI formel InChI=1S/C4H12N2/c1-6(2)4-3-5/h3-5H2,1-2H3
LEDER CN(C)CCN
Molekylvikt (g/mol) 88.15
Formel vikt 88.1