Läs mer
N,N-Dimethylethanolamine, 99%
Produktkod. 10358793 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mL
1 L
5 L
25 L
Förpackning:
Glasflaska
Metalltrumma
Plast trumma
Förpackningsstorlek:
1 L
25 L
250ml
5 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10358793 5 L Plast trumma 5 L
10132480 250 mL Glasflaska 250ml
10112480 1 L Glasflaska 1 L
10594683 25 L Metalltrumma 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10358793 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer 116180051
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 108-01-0 | C4H11NO | 89.14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108-01-0
Molekylformel C4H11NO
Molekylvikt (g/mol) 89.14
MDL-nummer MFCD00002846
InChI-nyckel UEEJHVSXFDXPFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-dimethylamino ethanol, n,n-dimethylethanolamine, deanol, dimethylaminoethanol, dimethylethanolamine, norcholine, dmae, dmea, bimanol, liparon
PubChem CID 7902
ChEBI CHEBI:271436
IUPAC-namn 2-(dimetylamino)etanol
LEDER CN(C)CCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N, N-Dimethylethanolamine
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -70.0°C
Färg Färglös till gul
Densitet 0.8880g/mL, 0.888
Kokpunkt 139.0°C
Flampunkt 40°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Plast trumma
Linjär formel HOCH2CH2N(CH3)2
Brytningsindex 1.4290 to 1.4300
Kvantitet 5 L
Beilstein 04, 276
Merck Index 15, 2845
Löslighetsinformation Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with alcohol and ether
Viskositet 3.8 mPa.s (20°C)
Formel vikt 89.14
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • N,N-Dimethylethanolamine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.