Läs mer
N,N-Dimethylethylamine, 99%
Produktkod. 11456886
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11456886 100 mL 100ml
11466886 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11456886 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23992.AE
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 598-56-1 | C4H11N | 73.139 g/mol
N,N-dimetyletylamin används som lim, tätningskemikalier och processregulator. Det fungerar som en mellanprodukt för kvartära ammoniumföreningar och används också som stabilisator för klorerade kolväten och vinylderivat. Det används i gjuterier som en katalysator för produktion av sandkärnor. Vidare används det vid polymerisation av polyamider. Utöver detta används det vid framställning av polypeptidnanogeler med självförstärkta endocytoser.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
N,N-dimetyletylamin används som lim, tätningskemikalier och processregulator. Det fungerar som en mellanprodukt för kvartära ammoniumföreningar och används också som stabilisator för klorerade kolväten och vinylderivat. Det används i gjuterier som en katalysator för produktion av sandkärnor. Vidare används det vid polymerisation av polyamider. Utöver detta används det vid framställning av polypeptidnanogeler med självförstärkta endocytoser.
Löslighet
Blandbar med vatten.
Anmärkningar
Inkompatibelt med oxidationsmedel och peroxid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 598-56-1
Molekylformel C4H11N
Molekylvikt (g/mol) 73.139
MDL-nummer MFCD00009039
InChI-nyckel DAZXVJBJRMWXJP-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-dimethylethylamine, dimethylethylamine, ethanamine, n,n-dimethyl, ethyldimethylamine, n-ethyldimethylamine, ethylamine, n,n-dimethyl, methanamine, n-ethyl-n-methyl, unii-9n5384xvem, c13-15-alkyldimethylamines, amines, c13-15-alkyldimethyl
PubChem CID 11723
IUPAC-namn N,N-dimetyletanamin
LEDER CCN(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N-Dimethylethylamine
Smältpunkt -140°C
Densitet 0.675
Kokpunkt 36°C to 37°C
Flampunkt −36°C (−33°F)
Odör Ammonia-like
Linjär formel CH3CH2N(CH3)2
Brytningsindex 1.373
Kvantitet 100 mL
UN-nummer UN2733
Beilstein 1696893
Känslighet Air sensitive
Löslighetsinformation Miscible with water.
Formel vikt 73.14
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • N,N-Dimethylethylamine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: N,N-Dimethyl ethylamine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.