Läs mer
N,N-Dimethylethylenediamine, 97%
Produktkod. 11469616
Change view
Kvantitet:
50 g
100 g
250 g
Förpackningsstorlek:
100g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11469616 250 g 250g
11459616 50 g 50g
11478770 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11469616 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20182.30
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Alfa Aesar N,N-Dimethylethylenediamine, 97%, Quantity: 250g, Boiling Point: 107 deg.C, Melting Point: <-70 deg.C, Molecular Weight: 88.154, Percent Purity: 97%, Beilstein: 605279, CAS: 108-00-9, Density: 0.81, DOT Information: Hazard Class: 8; Packaging Group: I, EINECS Number: 203-541-2 | CAS: 108-00-9 | C4H12N2 | 88.154 g/mol
Den finner sin tillämpning som en mellanprodukt i syntesen av Cefotiam. Det används också som en katalysator vid syntes av allyliska nitroföreningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Den finner sin tillämpning som en mellanprodukt i syntesen av Cefotiam. Det används också som en katalysator vid syntes av allyliska nitroföreningar.
Löslighet Fullständigt blandbar i
vatten.
Anmärkningar
Luftkänslig& hygroskopisk. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, luft och vatten/fukt. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd. Förvaras under inert gas. Skydda mot elektrostatiska laddningar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108-00-9
Molekylformel C4H12N2
Molekylvikt (g/mol) 88.154
MDL-nummer MFCD00008175
InChI-nyckel DILRJUIACXKSQE-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-dimethylethylenediamine, 2-dimethylaminoethylamine, 2-aminoethyl dimethylamine, 1,2-ethanediamine, n,n-dimethyl, 2-dimethylamino ethylamine, n,n-dimethyl-1,2-ethanediamine, n1,n1-dimethylethane-1,2-diamine, n,n-dimethyl-1,2-ethylenediamine, 2-aminoethyldimethylamine, n,n-dimethylethanediamine
PubChem CID 66053
IUPAC-namn N',N'-dimetyletan-1,2-diamin
LEDER CN(C)CCN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N-Dimethylethylenediamine
Smältpunkt <-70°C
Densitet 0.81
Kokpunkt 107°C
Flampunkt 12°C (53°F)
Linjär formel (CH3)2NCH2CH2NH2
Brytningsindex 1.427
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN2733
Beilstein 605279
Känslighet Air sensitive; Hygroscopic
Löslighetsinformation Fully miscible in water.
Formel vikt 88.15
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.