Läs mer
N,N'-Dimetyletylendiamin, teknik, 85 %
Produktkod. 10214240 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10214240 25 g Glasflaska 25g
10539420 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10214240 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 116190250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 110-70-3 | C4H12N2 | 88,15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 110-70-3
InChI-nyckel KVKFRMCSXWQSNT-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n'-dimethylethylenediamine, 1,2-bis methylamino ethane, n1,n2-dimethylethane-1,2-diamine, n,n'-dimethyl-1,2-ethanediamine, dimethylethylenediamine, sym-dimethylethylenediamine, 1,2-ethanediamine, n,n'-dimethyl, 2,5-diazahexane, n,n'-dimethyldiaminoethane, n,n'-dimethylethanediamine
PubChem CID 8070
IUPAC-namn N,N'-dimetyletan-1,2-diamin
LEDER CNCCNC
Spezifikation
Kemiskt namn eller material N,N′-Dimethylethylenediamine
Namnnotering tech., 85%
Färg Färglös till gul
Densitet 0.8190g/mL, 0.819
Kokpunkt 119.0°C
Flampunkt 26°C
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C4H12N2
Linjär formel CH3NHCH2CH2NHCH3
Brytningsindex 1.4295
Kvantitet 25 g
Beilstein 04, 250
Löslighetsinformation Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in organic solvents
Molekylvikt (g/mol) 88.15
Formel vikt 88.15
Procent renhet 85%
Kvalitet Teknisk
Fysisk form Vätska
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.