Läs mer
N,N'-Dimetyletylendiamin, teknik, 85 %
Produktkod. 10539420 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10539420 100 g Glasflaska 100g
10214240 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10539420 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 116191000
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
CAS: 110-70-3 | C4H12N2 | 88,15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 110-70-3
InChI-nyckel KVKFRMCSXWQSNT-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n'-dimethylethylenediamine, 1,2-bis methylamino ethane, n1,n2-dimethylethane-1,2-diamine, n,n'-dimethyl-1,2-ethanediamine, dimethylethylenediamine, sym-dimethylethylenediamine, 1,2-ethanediamine, n,n'-dimethyl, 2,5-diazahexane, n,n'-dimethyldiaminoethane, n,n'-dimethylethanediamine
PubChem CID 8070
IUPAC-namn N,N'-dimetyletan-1,2-diamin
LEDER CNCCNC
Specifications
Kemiskt namn eller material N,N′-Dimethylethylenediamine
Namnnotering teknik, 85 %
Färg Färglös till gul
Densitet 0.8190g/mL, 0.819
Kokpunkt 119,0 °C
Flampunkt 26 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C4H12N2
Linjär formel CH3NHCH2CH2NHCH3
Brytningsindex 1.4295
Kvantitet 100 g
Beilstein 04, 250
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: blandbar. Andra lösligheter: lösliga i organiska lösningsmedel
Molekylvikt (g/mol) 88.15
Formel vikt 88.15
Procent renhet 85%
Kvalitet Teknisk
Fysisk form Vätska
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.