missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N,N-Dimethylfingolimod, Mikromol™
Beskrivning
N,N-Dimethylfingolimod
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,N-Dimethylfingolimod |
| CAS | 1404433-87-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | N,N-Dimethylfingolimod |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C21 H37 N O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 1,3-Propanediol, 2-(dimethylamino)-2-[2-(4-octylphenyl)ethyl]-, 2-(Dimethylamino)-2-[2-(4-octylphenyl)ethyl]propane-1,3-diol, N,N-Dimethylfingolimod |
| InChI formel | InChI=1S/C21H37NO2/c1-4-5-6-7-8-9-10-19-11-13-20(14-12-19)15-16-21(17-23,18-24)22(2)3/h11-14,23-24H,4-10,15-18H2,1-3H3 |
| LEDER | CCCCCCCCc1ccc(CCC(CO)(CO)N(C)C)cc1 |
| IUPAC-namn | 2-(dimethylamino)-2-[2-(4-octylphenyl)ethyl]propane-1,3-diol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?